Documentos clave
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
Sinónimos:
Sodium bromate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BrNaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
150.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
232-160-4
formulario
crystals
potencia
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
solubilidad
364 g/L
densidad
3.3 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystals
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
pH-value (10 % in water): 6.0 - 7.0
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Información legal
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash