Documentos
8.22144
Sigma-Aldrich
D-(+)-Saccharose octaacetate
for synthesis
Sinónimos:
D-(+)-Saccharose octaacetate, Octaacetylsucrose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H38O19
Número de CAS:
Peso molecular:
678.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-772-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (acidimetric)
formulario
powder
potencia
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
250 °C/1.3 hPa
mp
82-87 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C28H38O19/c1-12(29)37-9-20-22(40-15(4)32)24(42-17(6)34)25(43-18(7)35)27(45-20)47-28(11-39-14(3)31)26(44-19(8)36)23(41-16(5)33)21(46-28)10-38-13(2)30/h20-27H,9-11H2,1-8H3/t20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Clave InChI
ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 87 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in chloroform): +58.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable