Merck
1.07654
SAFC
Sacarosa
EMPROVE® Bio, Ph. Eur., BP, NF, JP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sacarosa, α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopiranosil β-D-fructofuranósido, ββ-D-Fructofuranosil-α-D-glucopiranósido, D(+)-Sacarosa, Azúcar
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30
Beilstein:
90825
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número índice de la CE:
200-334-9
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® Bio
formulario
solid
potencia
29700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
densidad aparente
800‑950 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clave InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descripción general
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Nota de análisis
Identidad (espectro IR)pasa la pruebaAspecto de la disolución (50%; agua)pasa la pruebaNúmero de color≤ 45Rotación espec. (.a. 20/D; 26 % agua)+66,3 - +67,0 °Conductividad (20 °C)≤ 35Sulfitos (como SO₂)≤ 10 ppmDextrinaspasa la pruebaAzúcares reductorespasa la pruebaDisolventes residuales (ICH Q3C) clase 3 (etanol)≤ 0,5 %Otros disolventes residuales (ICH Q3C)excluidos por el proceso de fabricaciónPérdida por desecación (105 °C)≤ 0,1Endotoxinas<0,25Absorbancia (260 nm;50 %; 1 cm; agua)≤ 0,07Absorbancia (280 nm; 50 %; 1 cm; agua)≤ 0,05ADNasas (exonucleasas y endonucleasas)no detectadasARNasasno detectadasProteasasno detectadasLas especificaciones de impurezas elementales se han establecido teniendo en cuenta la ICH Q3D (Guía para impurezas elementales).
No es probable que los elementos de la clase 1-3 estén presentes por encima del límite de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique (*).
Se ajusta a Ph.Eur.,BP,JP,NF
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable