Documentos clave
8.22002
Sigma-Aldrich
Crotonic anhydride
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Sinónimos:
Crotonic anhydride, 2-Butenoic anhydride
Seleccione un Tamaño
100 ML
37,70 €
37,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
37,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH=CHCO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
210-807-1
NACRES:
NA.22
37,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
290 °C
potencia
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250 °C
mp
-20 °C
temperatura de transición
flash point 113 °C
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(=O)\C=C\C)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Clave InChI
VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
Descripción general
Crotonic anhydride is also known as 2-butenoic anhydride is commonly used as a precursor in the synthesis of polymers. Its reactive anhydride group makes it an effective acylating agent in esterification reactions, facilitating the formation of esters by reacting with alcohols.
Nota de análisis
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C