Documentos clave
8.41321
Sigma-Aldrich
Citraconic anhydride
for synthesis
Sinónimos:
Citraconic anhydride, Methylmaleic anhydride
Seleccione un Tamaño
100 ML
88,20 €
88,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
88,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
112.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
210-459-0
NACRES:
NA.22
88,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1.3 hPa ( 47 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
218 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
213-214 °C/1013 hPa
mp
7-8 °C
temperatura de transición
flash point 111 °C
densidad
1.243 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
O1C(=O)C(=CC1=O)C
InChI
1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Clave InChI
AYKYXWQEBUNJCN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.241 - 1.246
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C