Documentos clave
8.21180
Sigma-Aldrich
Trimethyl borate
for synthesis
Sinónimos:
Trimethyl borate
Seleccione un Tamaño
250 ML
46,40 €
1 L
114,00 €
25 KG
697,00 €
46,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
46,40 €
1 L
114,00 €
25 KG
697,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3B
Número de CAS:
Peso molecular:
103.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-468-9
NACRES:
NA.22
46,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
147.9-148 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
305 °C
potencia
6140 mg/kg LD50, oral (Rat)
1845 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.3568
bp
67-69 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
temperatura de transición
flash point -11 °C
densidad
0.932 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
B(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Clave InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.931 - 0.933
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - (own results)
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - (own results)