8.20879
2′-Nitroacetanilide
for synthesis
Sinónimos:
2′-Nitroacetanilide
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
mp
90-93 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
Clave InChI
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable