447218
Trimethyl borate
99.999% (trace metal basis)
Sinónimos:
Boric acid trimethyl ester, Methyl borate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.59 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% (trace metal basis)
índice de refracción
n20/D 1.346 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
densidad
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
COB(OC)OC
InChI
1S/C3H9BO3/c1-5-4(6-2)7-3/h1-3H3
Clave InChI
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - (own results)
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - (own results)
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?