Documentos clave
8.21120
Sigma-Aldrich
2-Thiouracil
for synthesis
Sinónimos:
2-Thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
Seleccione un Tamaño
100 G
85,40 €
500 G
315,00 €
1 KG
503,00 €
85,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
85,40 €
500 G
315,00 €
1 KG
503,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
128.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
205-508-8
NACRES:
NA.22
85,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
temp. de autoignición
570 °C
mp
>300 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Sc1nc(ccn1)O
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clave InChI
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
<ul>
<li><strong>Enhanced photocatalytic degradation using 2-Thiouracil:</strong> 2-Thiouracil is used obtained a carbonyl heterocycle-containing mesoporous carbon nitride photocatalyst (TCN) that demonstrated improved photocatalytic activity for environmental pollutant degradation, specifically for ciprofloxacin removal (Xu et al., 2023).</li>
</ul>
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3