Documentos clave
8.21075
Sigma-Aldrich
Terephthalaldehydic acid
for synthesis
Sinónimos:
Terephthalaldehydic acid, 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
10 G
65,00 €
65,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
65,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
4-(OHC)C6H4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
210-607-4
NACRES:
NA.22
65,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
248-250 °C
densidad aparente
396 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Clave InChI
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable