Key Documents
8.18490
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
4-(OHC)C6H4COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
216-385-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥96.0% (GC)
formulario
powder
temp. de autoignición
240 °C
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
56-59 °C
temperatura de transición
flash point 128 °C
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
528 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
262.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
128 °C