Documentos clave
8.20763
Sigma-Aldrich
Mercaptosuccinic acid
for synthesis
Sinónimos:
Mercaptosuccinic acid
Seleccione un Tamaño
100 G
69,10 €
5 KG
1430,00 €
69,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
69,10 €
5 KG
1430,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH2CH(SH)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
200-736-4
NACRES:
NA.22
69,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
150-153 °C
solubilidad
500 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
SC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable