Documentos clave
8.20714
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Sinónimos:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
Seleccione un Tamaño
50 G
214,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
214,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
4-(CH=NOH)C5H4N
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número índice de la CE:
211-796-6
NACRES:
NA.22
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
130-133 °C
temperatura de transición
flash point >110 °C (DIN 51758)
solubilidad
10 g/L
densidad aparente
610 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
Clave InChI
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable