Merck
245674
Sigma-Aldrich
(E)-Benzaldehyde oxime
97% (mixture of cis and trans), (Z)-Benzaldehyde oxime ≤6%
Seleccione un Tamaño
10 G
53,60 €
50 G
223,00 €
53,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
53,60 €
50 G
223,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=NOH
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
53,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97% (mixture of cis and trans)
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
104 °C/6 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
solubilidad
methanol: 1 g/10 mL
grupo funcional
amine
oxime
phenyl
cadena SMILES
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
Clave InChI
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Descripción general
The reduction of (E)-benzaldehyde oxime, at various pH, was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Moa Andresen Bergström et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2541-2550 (2008-03-29)
Metabolic activation of chemicals (prohaptens) in the skin can cause allergic contact dermatitis. We have explored structure-allergenic activity relationships for seven potential oxime prohaptens using the local lymph node assay and a GSH trapping screen with liver microsomes. The general
On the electrolytic reduction of oximes and semicarbazones in alkaline solution.
Lund H.
Tetrahedron Letters, 9(33), 3651-3654 (1968)