Documentos clave
8.18444
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, Tyramine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 G
89,80 €
89,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
89,80 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
200-462-5
NACRES:
NA.22
89,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
pH
<7 ( in H2O)
mp
268-269 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].NCCc1ccc(cc1)O.[H+]
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
Clave InChI
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable