Documentos clave
8.18028
Sigma-Aldrich
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
for synthesis
Sinónimos:
Formic acid-triethylamine 5:2 addition compound
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H40N2O10
Número de CAS:
Peso molecular:
432.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352401
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
temperatura de transición
flash point 110 °C
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
Clave InChI
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.036
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable