06561
Formic acid triethylamine complex 5:2
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
Triethylammonium formate 2:5
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (NT)
índice de refracción
n20/D 1.428
cadena SMILES
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
Clave InChI
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Otras notas
Activated form of formic acid used for reduction reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)