Documentos clave
8.14690
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetamide
for synthesis
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoroacetamide
Seleccione un Tamaño
10 G
32,00 €
50 G
93,80 €
32,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
32,00 €
50 G
93,80 €
About This Item
Fórmula lineal:
F3C-CO-NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
113.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
206-559-9
NACRES:
NA.22
32,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
powder
pH
3.6 (23 °C, 460 g/L in H2O)
mp
73-75 °C
solubilidad
460 g/L
densidad aparente
960 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)N
InChI
1S/C2H2F3NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7)
Clave InChI
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 75 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable