8.14551
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
for synthesis
Sinónimos:
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
350 °C
bp
124 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 12 °C
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h6H,1-2H2,3-5H3
Clave InChI
JOAPBVRQZQYKMS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.816 - 0.823
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C