8.14440
3-Phenylpropyl acetate
for synthesis
Sinónimos:
3-Phenylpropyl acetate, Hydroxycinnamyl acetate, ß-Phenylpropyl acetate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
445 °C
potencia
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
245 °C
temperatura de transición
flash point 130 °C
solubilidad
0.69 g/L
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
Clave InChI
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup