Merck
U2008
Sigma-Aldrich
10-Undecen-1-ol
98%
Sinónimos:
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CH(CH2)9OH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.29
Beilstein:
1753225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
densidad
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Clave InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.