Merck
W289000
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
≥98%, FCC, FG
Seleccione un Tamaño
W289000-SAMPLE-K
51,90 €
1 KG
110,00 €
5 KG
452,00 €
51,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W289000-SAMPLE-K
51,90 €
1 KG
110,00 €
5 KG
452,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2(CH2)3C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número de FEMA:
2890
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
222
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.032
NACRES:
NA.21
51,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
300
400
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; balsamic; spicy
cadena SMILES
CC(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
Clave InChI
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhiqiang Yao et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 27(8), 1526-1534 (2018-05-04)
The study of enzyme substrate specificity is vital for developing potential applications of enzymes. However, the routine experimental procedures require lot of resources in the discovery of novel substrates. This article reports an in silico structure-based algorithm called Crius, which