Documentos clave
8.04511
Sigma-Aldrich
Hydantoin
for synthesis
Sinónimos:
Hydantoin, 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione
Seleccione un Tamaño
100 G
28,50 €
500 G
124,00 €
28,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
28,50 €
500 G
124,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
207-313-3
NACRES:
NA.22
28,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
221-223 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
Clave InChI
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 219 °C
Melting range (upper value): ≤ 223 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable