Documentos clave
8.02961
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinónimos:
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Seleccione un Tamaño
50 ML
34,10 €
25 ML
35,70 €
250 ML
151,00 €
50 KG
7670,00 €
34,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
34,10 €
25 ML
35,70 €
250 ML
151,00 €
50 KG
7670,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(OCH3)2C4H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
211-797-1
NACRES:
NA.22
34,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
>205 °C
potencia
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
2.0-12.3 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
145-148 °C/1.013 hPa
mp
-45 °C
temperatura de transición
flash point 35 °C
solubilidad
300 g/L
densidad
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1C(CCC1OC)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.022 - 1.024
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup