Merck
156256
Sigma-Aldrich
Sodium methoxide solution
25 wt. % in methanol
Sinónimos:
Sodium methylate
Seleccione un Tamaño
25 ML
24,90 €
1 L
40,80 €
2.5 L
65,70 €
18 L
334,00 €
24,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
24,90 €
1 L
40,80 €
2.5 L
65,70 €
18 L
334,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3ONa
Número de CAS:
Peso molecular:
54.02
Beilstein:
3592982
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
24,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.1 (vs air)
presión de vapor
50 mmHg ( 20 °C)
96 mmHg ( 25 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
878 °F
concentración
25 wt. % in methanol
índice de refracción
n20/D 1.37
densidad
0.945 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Clave InChI
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The product is 25wt.% solution of sodium methoxide in methanol. Its reaction with unactivated aryl bromides in the presence of copper catalyst under various reaction conditions has been studied.[1] It reacts with aryl halides in the presence of a palladium catalyst in DMF (Dimethylformamide) to afford arenes.[2]
Aplicación
A novel high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn6(OMe)12(dbm)6]+, was synthesized via MnCl2 oxidation with simultaneous NaOMe promoted aggregation. This cluster has an unprecedented cyclic structure and 24 unpaired electrons in its ground state.[3]
Sodium methoxide solution has been used in the synthesis of NO-containing nanoparticles (SNO-NP).[4]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
60.0 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
15.55 °C - closed cup - Solvent
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Brian J Riley et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(17), 19682-19692 (2020-04-16)
In this paper, sodium aluminosilicate aerogels and xerogels were evaluated as scaffolds for a variety of different getters including Ag+, Cs+, Cu2+, Fe3+, K+, Li+, Rb+, Sb3+, Sn2+, and Sn4+ for the capture of gaseous iodine coming from nuclear facilities.
Jessica Beekman et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 37(1), 48-60 (2019-10-10)
Fatty acid esters of 3-monochloropropanediol (3-MCPD), 2-monochlorpropanediol (2-MCPD), and glycidol are process-induced chemical contaminants found in refined vegetable oils. Due to their toxicological properties, there is potential concern regarding exposure to these compounds, particularly for formula-fed infants where refined edible
Palladium hydrides in organic synthesis. Reduction of aryl halides by sodium methoxide catalyzed by tetrakis (triphenylphosphine) palladium.
Zask A and Helquist P.
The Journal of Organic Chemistry, 43(8), 1619-1620 (1978)
Sonu Kumar et al.
Macromolecular bioscience, 20(6), e2000048-e2000048 (2020-04-15)
The synthesis and self-assembly of peptide-polymer conjugates into fibrillar nanostructures are reported, based on the amyloidogenic peptide KLVFF. A strategy for rational synthesis of polymer-peptide conjugates is documented via tethering of the amyloidogenic peptide segment LVFF (Aβ17-20 ) and its
Alex Schudel et al.
Nature nanotechnology, 15(6), 491-499 (2020-06-12)
Therapeutic delivery selectively to lymph nodes has the potential to address a variety of unmet clinical needs. However, owing to the unique structure of the lymphatics and the size-restrictive nature of the lymph node reticular network, delivering cargo to specific
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  3. HI, does the Sodium methoxide solution come in a Sure-seal bottle?
    1 respuesta
    1. Product 156256, Sodium methoxide solution is not packaged in a Sure/Seal™ bottle. The 156256-25mL, 156256-1L, and 156256-2.5L SKUs are packaged in amber glass bottles with PP caps and HDPE/PTFE liners. The 156256-18L is packaged in a carbon steel drum.
      ¿Le ha resultado útil?