Unfortunately, this product has not been tested for use in cell culture. The suitability will need to be determined by the end-user.
8.00457
Butyric acid
for synthesis
Sinónimos:
Butyric acid
Seleccione un Tamaño
36,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
36,00 €
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
0.56 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
425 °C
potencia
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2-12.3 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
162-165 °C/1013 mbar
mp
-8--5 °C
temperatura de transición
flash point 69 °C
densidad
0.96 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Los clientes también vieron
-
Can we use it in cell culture, in Caco2 cell line?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?