69734-M
λDE3 Lysogenization Kit - Novagen
Construction of bacterial strains that carry inducible T7 RNA Polymerase
Sinónimos:
Lysogenization Kit, Novagen λDE3 Kit
Seleccione un Tamaño
474,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
474,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
molecular cloning: suitable
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Componentes
•200 µlHelper Phage Lysate
•200 µlSelection Phage Lysate
•50 µlT7 Tester Phage Lysate
•200 µlHMS174(DE3) glycerol stock
Advertencia