Yes, It is recommended to add maltose as it increases the lambda phage receptors on the surface of the E. coli cells, which is beneficial for the mutagenesis process.
69390-M
Bacteriophage CE6 - Novagen
λ phage for delivery of T7 RNA polymerase
Seleccione un Tamaño
174,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
174,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Componentes
•0.2 mlLE392 glycerol stock
•0.2 mlED8739 glycerol stock
Advertencia
Otras notas
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
-
Is it necessary to include maltose?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?