681679-M
Iron Chelator IV, 21H7
The Iron Chelator IV, 21H7 controls the biological activity of iron-regulated enzymes. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Iron Chelator IV, 21H7, 6-Bromo-Nʹ-(2-hydroxybenzylidene)-2-methylquinoline-4-carbohydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, light yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Advertencia
Nota de preparación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable