Documentos clave
642511
Sigma-Aldrich
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
Sinónimos:
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, T₃
Seleccione un Tamaño
10 MG
114,00 €
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
114,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12I3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
650.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
114,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, Chromatographically purified.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - AY6750000
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1c(c(cc(c1)CC([N+H3])C(=O)[O-])I)Oc2cc(c(cc2)O)I
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
Clave InChI
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chromatographically purified.
Chromatographically purified. Stimulates respiratory activity at the mitochondrial level.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C) under an inert gas for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C or for up to 2 weeks at 4°C.
Otras notas
Rodriguez, E.R., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1899.
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable