6.18550
Trietilamina
for chromatography
Sinónimos:
Triethylamine
About This Item
Productos recomendados
grado
for chromatography
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.48 (vs air)
presión de vapor
72 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
lim. expl.
1.2-9.3 % (v/v)
técnicas
HPLC: suitable
pH
(12.7 at 100 g/l at 15 °C (59 °F))
bp
89.3 °C (192.7 °F)
solubilidad
water: soluble (112.4 g/l at 20 °C (68 °F))
densidad
0.72 g/cm3 (at 25 °C (77 °F))
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- An environmentally friendly mobile phase component in liquid chromatographic technique for separating analgesic and antipyretic drugs such as propyphenazone, caffeine, paracetamol, and its degradation impurity 4-aminophenol.[3]
- Mobile phase component in the determination of polyamines in thermosetting polymers.[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup