Documentos clave
567706
Sigma-Aldrich
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord
Contains primarily nervonic and stearic acids.
Sinónimos:
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord, N-Acyl-sphingosine-1-phosphorylcholine
Seleccione un Tamaño
100 MG
214,00 €
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
214,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H83N2O6P
Número de CAS:
Peso molecular:
731.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
214,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8746
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
acetic acid: 5 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)(OC[C@H](NC=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
Clave InChI
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
Descripción general
Contains primarily nervonic and stearic acids. Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Contains primarily stearic and nervonic acids. Generates ceramide, a second messenger via the action of sphingomyelinase. Zwitterionic at pH 7.0.
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Tonetti, M., et al. 1998. Biochimie 80, 923.
Naundorf, A. and Klaffke, W. 1996. Carbohydr. Res. 285, 141.
Slife, C.W., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 10371.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Yun He et al.
Journal of biomedical optics, 25(10) (2020-10-30)
Mid-infrared (IR) imaging based on the vibrational transition of biomolecules provides good chemical-specific contrast in label-free imaging of biology tissues, making it a popular tool in both biomedical studies and clinical applications. However, the current technology typically requires thin and