Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 257,00 € |
Acerca de este artículo
257,00 €
Nombre del producto
Nomifensine maleate salt,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CC(c2ccccc2)c3cccc(N)c3C1
InChI
1S/C16H18N2.C4H4O4/c1-18-10-14(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-16(17)15(13)11-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,14H,10-11,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
GEOCVSMCLVIOEV-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DBH(1621), SLC6A2(6530), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... DBH(1621), SLC6A2(6530), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... DRD4(1815) | Gene Information human ... HTR1A(3350) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?