Documentos clave
5.34337
Sigma-Aldrich
CADA
≥98% (HPLC), solid, HIV inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
HIV Inhibitor, CADA, 1-Benzyl-7-methylene-5,9-ditosyl-5,9-diaza-azoniacyclododecan-1-ium chloride, CD4 Inhibitor, CADA
Seleccione un Tamaño
10 MG
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
231,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H39N3O4S2 · xHCl
Peso molecular:
581.79 (free base basis)
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
HIV Inhibitor, CADA,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
water: insoluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A cell-permeable macrocyle cyclotriazadisulfonamide derivative compound that inhibits HIV replication (IC50 = 300 nM to 3.3 µM) and entry into cells by blocking co-translational translocation of nascent CD4 across endoplasmic reticulum membranes. Its action appears to be highly selective in reducing the expression of human CD4 and it does not affect the level of any other cell surface marker studied. Does not affect CD4 mRNA levels in cells. Shown to be effective against HIV-1 subtypes A to H, AE, and O and human herpesvirus 7 (HHV-7; IC50, 300 nM to 1.5 µM) in T-cell lines and PBMCs. Also reported to block X4 HIV-1 NL4.3 and R5 SIVmac251 laboratory strains infection in human T cells. Can act synergistically with cellulose acetate phthalate (CAP) and other anti-HIV drugs to inhibit HIV-1 and SIV infections.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reversible: yes
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Vermeire, K., et al. 2008. Curr. HIV Res.6, 246.
Bell, T. W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 1291.
Vermeire, K., et al. 2004. AIDS.18, 2115.
Vermeire, K., et al. 2002. Virology.302, 342.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable