382192
HMTase Inhibitor IV, UNC0638
The HMTase Inhibitor IV, UNC0638 controls the biological activity of HMTase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
HMTase Inhibitor IV, UNC0638, DNA Methyltransferase Inhibitor III, DNA MTase Inhibitor III, EHMT1/GLP Inhibitor II, EHMT2/G9a Inhibitor IV, 2-Cyclohexyl-N-(1-isopropylpiperidin-4-yl)-6-methoxy-7-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)quinazolin-4-amine
Seleccione un Tamaño
157,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
157,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)N(CC1)CCC1NC2=NC(C3CCCCC3)=NC4=C2C=C(C(OCCCN5CCCC5)=C4)OC
InChI
1S/C30H47N5O2/c1-22(2)35-17-12-24(13-18-35)31-30-25-20-27(36-3)28(37-19-9-16-34-14-7-8-15-34)21-26(25)32-29(33-30)23-10-5-4-6-11-23/h20-24H,4-19H2,1-3H3,(H,31,32,33)
Clave InChI
QOECJCJVIMVJGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This probe is supplied in conjunction with the Structural Genomics Consortium (SGC). For further characterization details, please visit the UNC0638 probe summary on the SGC website.
Envase
Advertencia
Otras notas
Liu, F., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 6139.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable