5.30588
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143
Sinónimos:
IκB Ubiquitination Inhibitor, GS143, 4-(3-Benzyl-4-(5-(2-fluoro-phenyl)-furan-2-ylmethylene)-5-oxo-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-benzoic acid, 4-(3-Benzyl-4-((5-(2-fluorophenyl)furan-2-yl)methylene)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, GS 143
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
dark red
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1=CC=C(C=C1)CC2=NN(C(=O)C2=CC3=CC=C(O3)C4=CC=CC=C4F)C5=CC=C(C=C5)C(=O)O
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
phosphorylated IκBα
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Nakajima, H., et al. 2008. Biochem. Biophys. Res. Commun.368, 1007.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable