420298-M
K-252a, Nocardiopsis sp.
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor against multiple protein kinases.
Sinónimos:
K-252a, Nocardiopsis sp.
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
Clave InChI
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CaM kinase II
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Chin, L.S., et al. 1999. Cancer Invest. 17, 391.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene 7, 371.
Hashimoto, Y. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 181, 423.
Nakanishi, S. 1988. J. Biol. Chem. 263, 6215.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun. 142, 436.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable