242926
Dimethyl fumarate
97%
Sinónimos:
(2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Methyl fumarate, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid dimethyl ester, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
bp
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Información sobre el gen
human ... KEAP1(9817)
Categorías relacionadas
Aplicación
- In the preparation of an adduct [dimethyl-(+)-(11R,12R)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dicarboxylate].
- As a ligand in the synthesis of Ni(II)-based catalytic system applicable in the Negishi alkylations of N-sulfonyl aziridines with organozinc reagents.
- As a ligand to synthesize zerovalent ruthenium metal complex namely Ru(η6-1,3,5-cyclooctatriene)(η2-dimethyl fumarate)2.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable