5.30510
OxPhos Inhibitor, VLX600
Sinónimos:
OxPhos Inhibitor, VLX600, 1-(2-Pyridinyl)ethanone(6-methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-yl)hydrazone, ( Z)-6-Methyl-3-(2-(1-(pyridin-2-yl)ethylidene)hydrazinyl)-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indole, 6-Methyl-3-((2 Z)-2-(1-(2-pyridinyl)ethylidene)hydrazino)-5H-[1,2,4]
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
dark yellow
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=C2C(=CC=C1)C3=C(N2)N=C(N=N3)NN=C(C)C4=CC=CC=N4
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
mitochondria
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable