5.09911
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21
Sinónimos:
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange-yellow
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
5% acetic acid: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]21c(nc3c([c]2=O)cc4c(c3)cccc4)c(ccc1)C(=O)NCCN(C)C
Clave InChI
BXYDVWIAGDJBEC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
rDNA
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Peltonen, K., et al. 2010. PLoS One5, e12996.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable