5.08838
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested
Sinónimos:
Puromycin, Dihydrochloride, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture-Tested, (2 S)-2-Amino-N-((2 S,3 S,4 R,5 R)-5-(6-(dimethylamino)purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
impurezas
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
Clave InChI
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
RNA
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortin, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res.216, 149.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable