Documentos clave
5.05981
Sigma-Aldrich
PK11195
Sinónimos:
PK11195, TSPO Activator II, Mitochondrial Translocator Protein Activator II, PK 11195, PK-11195, PK11195
Seleccione un Tamaño
10 MG
103,00 €
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
103,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
352.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
20 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)c2nc(cc3c2cccc3)C(=O)N(C(CC)C)C
InChI
1S/C21H21ClN2O/c1-4-14(2)24(3)21(25)19-13-15-9-5-6-10-16(15)20(23-19)17-11-7-8-12-18(17)22/h5-14H,4H2,1-3H3
Clave InChI
RAVIZVQZGXBOQO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
An isoquinoline carboxamide that acts as a potent ligand for peripheral bezodiazepine receptor (Kd = 20 nM). Exhibits anti-inflammatory properties. Binds to monocytes and following lesioning its binding up-regulated in brain macrophages and activated microglia. Shown to enhance the susceptibility of cells to apoptosis induction by DNA damaging agents and can reverse the suppression of apoptosis by Bcl-2. Serves as a ligand of the outer membrane translocator protein and reduces mitochondrial transmembrane potential within 30 minutes of exposure (˜100 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
peripheral bezodiazepine receptor
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Naoi, M., et al., 2013. J. Neural Transm.In press
Casellas, P., et al., 2002. Neurochem. Int.40, 475.
Waterfield, J.D., et al., 1999. Rheumtology38, 1068.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable