Merck
SML1223
Sigma-Aldrich
XBD173
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
AC-5216, Emapunil, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide, NVP-XBD173
Seleccione un Tamaño
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
401.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C1=CN=C(C2=CC=CC=C2)N=C1N3CC(N(CC)CC4=CC=CC=C4)=O)C3=O
InChI
1S/C23H23N5O2/c1-3-27(15-17-10-6-4-7-11-17)20(29)16-28-22-19(26(2)23(28)30)14-24-21(25-22)18-12-8-5-9-13-18/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
NBMBIEOUVBHEBM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
XBD173 (emapunil, AC-5216) is a potent and selective translocator protein 18 kDa (TSPO) ligand with a Ki value of 0.297 nM. XBD173 acts at the TSPO translocator protein, formerly called the peripheral benzodiazepine receptor, which is involved in production of neuroactive steroids such as allopregnanolone in the brain. TSPO carries cholesterol from the outer to the inner mitochondrial membrane, which is the rate-limiting step of steroidogenesis. XBD173 enhances GABA-mediated neurotransmission via induction of neurosteroidogenesis and exhibits anti-anxiety and antidepressant-like effects.
XBD173 is a potent and selective translocator protein.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)