Saltar a
L9017
Lectina de Phaseolus vulgaris (frijol rojo)
BioXtra, Phytohemagglutinin PHA-P, purified by affinity chromatography, lyophilized powder
Sinónimos:
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
135,00 €
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
222,00 €
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
406,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Biological source:
Phaseolus vulgaris
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Phaseolus vulgaris
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
potency
≤17 μg per mL agglutination activity
purified by
affinity chromatography
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
General description
Lectins are carbohydrate-binding proteins, that contains four subunits with a molecular weight of 125 kDa. Leucoagglutinin PHA-L is a plant lectin, which is transported by the neurons in the central nervous system.
Application
Lectin from Phaseolus vulgaris (red kidney bean) has been used:
  • for phytohemagglutinin (PHA) swelling assay
  • for lymphocyte activation assay
  • to evaluate cell-mediated immune response
Biochem/physiol Actions
La PHA consta de dos especies moleculares, la eritroaglutinina (PHA-E), que tiene poca actividad mitógena y elevada actividad de eritroaglutinina, y la leoucoaglutinina (PHA-L), que tiene elevada actividad mitógena y leoucoaglutinante, pero muy baja actividad eritroaglutininante
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
Lectin agglutinates cells and precipitates polysaccharides and glycoproteins. It has anti-cancer, anti-human immunodeficiency virus (anti-HIV) and anti-microbial infection properties. Lectin is associated with toxic allergens and hemagglutinins. Lectin inhibits mucosal atrophy, lowers type 2 diabetes and obesity, enhances nutrient absorption and regulates drug targeting.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in mg/mL and is determined from serial dilutions of a 1 mg/mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a suspension of 2% human erythrocytes in phosphate buffered saline, pH 6.8 after 1 hr incubation at 25 °C. Mitogenic activity is determined by BrdU incorporation.
Mitogenic activity at ≤10 μg per mL.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
L2769L8754L4144
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
Phaseolus vulgaris
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
purified by
affinity chromatography
purified by
-
purified by
-
purified by
-
impurities
salt, essentially free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
impurities
salt, free
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What do the designations -P, -L, -M, and -E represent in the names of PHA products?
    1 respuesta
    1. Generally, PHA-P or PHA-L is utilized to stimulate lymphocytes, although PHA-M will also work, but not to the same degree. The most active form is PHA-L (the mitogenic concentration is < 5μg/ml). PHA, or Phytohemagglutinin, comprises two molecular species:
      1. Erythroagglutinin (PHA-E), which demonstrates low mitogenic activity and high erythroagglutinating activity.
      2. Leucoagglutinin (PHA-L), which possesses high mitogenic and leucoagglutinating activity, accompanied by very low erythroagglutinating activity.
      PHA-P represents the protein form of PHA before the erythroagglutinin and leucoagglutinin components are separated and purified. PHA-M refers to the mucoprotein form of Phytohemagglutinin.
      ¿Le ha resultado útil?