Saltar a
SML1747
JNJ-55511118
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-[2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
111,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8ClF3N2O2
Peso molecular:
328.67
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
JNJ-55511118 is an orally available, brain penetrant, potent and selective negative modulator of AMPA receptors that requires the presence of the accessory protein CACNG8 (TARP-γ8). JNJ-55511118 exhibit potent inhibition of neurotransmission within hippocampus, and a strong anti-convulsant effect.
JNJ-55511118 is an orally available, brain penetrant, potent and selective negative modulator of AMPA receptors.
JNJ-55511118 is also known as 5-[2-chloro-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one. It acts as an anticonvulsant or neuroprotectant. It is considered as a reversible α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor inhibitor, mainly in the hippocampus region.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)