Documentos clave
311155
Sigma-Aldrich
Dansyl Chloride
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Sinónimos:
Dansyl Chloride, 5-(Dimethylamino)-napthalene-1-sulfonyl Chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
79,40 €
79,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
79,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12ClNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
269.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
79,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 2814
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
yellow-orange
solubilidad
DMF: soluble
chloroform: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Cl)c1c2c(c(ccc2)N(C)C)ccc1
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Corrosive (L)
Otras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Vera, J.C., et al. 1988. Anal. Biochem. 174, 38.
Gehring, U., et al. 1968. Eur. J. Biochem. 6, 281.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3