A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE) (excitation maximum: ~365-380 nm; emission maximum: ~430-460 nm).
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Ac-Trp-Glu-His-Asp-AMC
Otras notas
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312. Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable