P3B030A01
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
30kDa, A Screen, 0.11 m2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, A screen, 0.11 m2
Seleccione un Tamaño
1391,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1391,00 €
Productos recomendados
Materiales
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 9 mL (in feed channel)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnicas
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.16 cm (0.85 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Anchura
5.6 cm (2.2 in.)
área de la membrana
0.11 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamaño de poro
30 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorías relacionadas
Descripción general
La casete Pellicon® 3 con membrana Biomax® es perfecta para la filtración de anticuerpos monoclonales y disoluciones que contienen albúmina, hormonas, vacunas y factores de crecimiento.
Este dispositivo de ultrafiltración P3B030A01 Pellicon® 3 se caracteriza por un tamaño de poro de NMWCO de 30 kDa, una membrana Biomax® 30 y unas dimensiones de 2,16 cm (A) x 5,6 cm (An) x 20,6 cm (L).
Características y beneficios
- Robustas y fiables: ideales para los procesos de filtración más exigentes de hoy en día
- Alto rendimiento: producen una excelente resolución, rendimientos y resistencia a la contrapresión
- Recuperación óptima del producto gracias a la probada tecnología de membrana
- Tecnología libre de huecos: membranas sin huecos de última generación resuelven prácticamente cualquier desafío de separación
- Adhesión superior, sin defectos: Ultracel® utiliza membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso
- Fabricación automatizada: ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
- Instalación y cuidado fáciles: fácil de instalar y mantener
Otras notas
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.