208665
Calmidazolium Chloride
A cell-permeable calmodulin antagonist.
Sinónimos:
Calmidazolium Chloride, Compound R 24571
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C31H24Cl6N2O.Cl/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,30-31H,17-19H2;
Clave InChI
LBFGPQFQXRJXDI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
brain calmodulin-dependent phosphodiesterase
Precaución
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Nakazawa, K., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 137.
Yuasa, T., and Muto, S. 1992. Arch. Biochem. Biophys.296, 175.
Ichikawa, M., et al. 1991. J. Membrane Biol.120, 211.
Silver, P.J., et al. 1989. Cardiovasc. Drug Ther. 3, 675.
Anderson, K.W., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 11487.
Gietzen, L., et al. 1982. Biochem. J. 207, 541.
Van Belle, H. 1981. Cell Calcium2, 483.
Levin, R.N., and Weiss, B. 1979. J. Pharmacol. Exp. Therap.208, 454.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable