Documentos clave
200965
Millipore
Big CHAP - CAS 86303-22-2 - Calbiochem
Non-ionic detergent analog of CHAPS and CHAPSO with significantly reduced electrostatic interactions that do not interfere in anion exchange chromatography on DEAE-cellulose. Aggregation number: 10.
Sinónimos:
BigCHAP, N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide
Seleccione un Tamaño
1 G
272,00 €
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
272,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H75N3O16
Número de CAS:
Peso molecular:
878.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.25
272,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
cadena SMILES
C[C@H](CCC(=O)N(CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)CCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C42H75N3O16/c1-21(24-7-8-25-32-26(18-30(52)42(24,25)3)41(2)11-10-23(48)16-22(41)17-27(32)49)6-9-31(53)45(14-4-12-43-39(60)37(58)35(56)33(54)28(50)19-46)15-5-13-44-40(61)38(59)36(57)34(55)29(51)20-47/h21-30,32-38,46-52,54-59H,4-20H2,1-3H3,(H,43,60)(H,44
Clave InChI
ZWEVPYNPHSPIFU-AUGHYPCGSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable